Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque amovible fritté
Marque: Kimble Chase™ 422230-5020
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
20 mm | |
Colonne de chromatographie | |
Type I | |
500 mm | |
Avec disque amovible fritté |
Chromatographie échangeuse d’ions | |
1/boîte | |
150 ml | |
Verre borosilicaté |