Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre borosilicaté
Marque: Rogo Sampaic™ BPD021
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Spécification
Lame couvre-objet | |
Verre borosilicaté | |
32 mm | |
100/paquet |
Rectangle | |
24 mm | |
1 (0,13 à 0,16 mm) |