Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner en verre borosilicaté
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 092022
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12935701
  • 286.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Varian / Bruker
Spécification
Spécification
Insert d’injection GC
72 mm
6,3 mm
Verre borosilicaté
5/boîte
4 mm
Instruments Varian GC