Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons laveurs de gaz de type Drechsel avec disque filtrant
Fournissent une méthode économique mais efficace pour le lavage et le séchage des gaz. Les flacons laveurs de gaz Lenz Laborglasinstrumente™ de type Drechsel avec disque filtrant sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
91.64€ - 175.96€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Flacon laveur de gaz avec disque filtrant |
Comprend | Disque filtrant |
Joint conique standard | NS 29/32 |
Certifications/Conformité | DIN 12596 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11896194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510137 |
100 ml | 1 |
167.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11846084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510170 |
1000 ml | 1 |
120.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10211711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510049 |
250 ml | 0 |
99.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11866164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510158 |
500 ml | 1 |
91.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11846104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510149 |
250 ml | 1 |
175.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12596, complets avec tête
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Verre borosilicaté | |
Disque filtrant | |
DIN 12596 |
Flacon laveur de gaz avec disque filtrant | |
NS 29/32 | |
1/boîte |