Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons laveurs de gaz sans tête
Fournissent une méthode économique, mais efficace pour le lavage et le séchage des gaz. Les flacons laveurs de gaz Lenz Laborglasinstrumente™ sans tête sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
22.15€ - 44.79€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Flacon laveur sans tête |
Comprend | Prise |
Joint conique standard | NS 29/32 |
Hauteur (métrique) | 200 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10548681
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515037 |
100 ml |
22.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10444491
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515049 |
250 ml |
25.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10130391
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515058 |
500 mL |
44.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12596, sans tête
- Avec rodage NS 29/32
- Disponibles en plusieurs capacités
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Verre borosilicaté | |
Prise | |
200 mm | |
1/boîte |
Flacon laveur sans tête | |
NS 29/32 | |
DIN 12463 |