Learn More
Witeg™ Éprouvettes graduées en verre brun avec bec verseur
Mesurez le volume de liquides en laboratoire avec les éprouvettes graduées en verre brun Witeg™ avec bec verseur.
8.70€ - 60.55€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Tolerance Metric | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Tolerance Metric | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10246644
|
Witeg™
3 707 010 |
100 ml | 2 ml | ±1 ml |
17.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10298012
|
Witeg™
3 705 010 |
100 ml | 1 ml | ±1 ml |
8.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10023194
|
Witeg™
3 705 100 |
1000 ml | 10 ml | ±10 ml |
60.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Verre brun
- Avec bec verseur
- Gradué
Spécification
DIN EN ISO 4788 | |
Borosilicate Glass |