Learn More
Witeg™ Éprouvettes graduées en verre brun avec bec verseur
Mesurez le volume de liquides en laboratoire avec les éprouvettes graduées en verre brun Witeg™ avec bec verseur.
Marque: Witeg™ 3 705 100
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.67500kg
Description
- Verre brun
- Avec bec verseur
- Gradué
Spécification
Rond | |
±10 ml | |
B | |
Marron | |
1000 ml | |
10 ml |
DIN EN ISO 4788 | |
Hexagonale | |
Bouteille graduée | |
Verre borosilicaté | |
10 ml |