Learn More
Kimble Chase™ Flacon cylindrique en verre avec bouchon
Flacon cylindrique en verre Kimble Chase™ avec bouchon doté d’une fermeture en plastique à fond ouvert.
Marque:  Kimble Chase™ 60965D-7
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 3.36600kg
Code produit. 11873183
  • 143.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
  • Flacons TITESEAL™
  • Hauts unis
  • Bouchons en plastique à fond ouvert, non fixés
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Spécification
432
144
Bouchon à fond ouvert