Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir à tige courte en verre sodocalcique
En verre sodocalcique. L’entonnoir à tige courte en verre sodocalcique Fisherbrand™ est moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.18180kg
Code produit. 10730295
  • 55.85€ / 10 pièces
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • En verre sodocalcique.
  • Entonnoir à tige courte
  • Moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
Spécification
Spécification
50 mm
Verre sodocalcique
Idéaux pour les applications de filtrage en laboratoire
8 mm
90 mm
50 mm