Learn More
Witeg™ Kit de distillation Vigreux en verre borosilicaté
Marque:  Witeg™ A1117366
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 11828522
  • 456.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2024
Description
Distillateur de Vigreux 2L
• Système complet avec ballon 2 l, colonne de Vigreux rodée 29/32
• Distillateur Vigreux 2L complet
Spécification
Spécification
Kit de distillation Vigreux
Verre borosilicaté
2 L