Learn More
Fisherbrand™ Noix de serrage d’agitateur
Conçu pour s’adapter aux tiges verticales de 18 mm de diamètre et aux tiges de support horizontales de 13 mm.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12946826
  • 43.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
  • Fabriqué en aluminium anodisé avec des vis à tête creuse en acier inox
  • Fourni avec clé Allen et adaptateurs pour convertir le trou de 18 mm pour accueillir la tige de 13 mm et le trou de 13 mm pour accueillir une tige de 9,5 mm
  • Fini bleu
Spécification
Spécification
Aluminium anodisé, acier inox
Clé Allen, adaptateurs
Tiges verticales de 18 mm, tiges de support horizontales de 13 mm