Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Boston S1P
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Extra léger, extra solide Ces chaussures de sécurité Athletic associent un confort optimal et une protection optimale. En plus, elles vous donnent une apparence soignée. Grâce au dessus en textile tricoté et à l’embout de protection en nano carbone, le modèle Boston est particulièrement léger et confortable. Idéales pour les lieux de travail où la sécurité et le confort durable sont des priorités absolues.
- La semelle extérieure à torsion facile TPU GripForce™ offre une adhérence maximale. Elle est durable et hautement recyclable. Le laçage intégré empêche les points de pression des crochets et des œillets, et la doublure antibactérienne Hydro-Tec™ offre une respirabilité optimale. Le modèle Boston exsude l’esprit sportif pur. Il est conçu pour les performances et les regards.
- Industries
- Logistique et transport
- Électronique
- Fabrication
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité SP1 avec plaque de semelle, adaptées aux travaux en zones sèches
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir, Gris, Orange |
| À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, fabrication |
| Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
| Matériau | Polyuréthane |
| Dimensions | 38 |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Ajustement | Largeur standard |
| Type de cheville | Faible |
| Afficher plus |