Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Boston
La semelle extérieure à torsion facile TPU GripForce™ offre une adhérence maximale, est durable et hautement recyclable. Le laçage intégré prévient les points de pression émanant des crochets et des œillets et la doublure Hydro-Tec™ procure une respirabilité optimale.
93.45€ - 132.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir, Gris |
Conception | Boston |
Matériau de revêtement | Antibactérien Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978381
|
Emma Safety Footwear
MM40064739 |
39 |
109.18€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988381
|
Emma Safety Footwear
MM40064740 |
40 |
125.08€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998381
|
Emma Safety Footwear
MM40064741 |
41 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15918391
|
Emma Safety Footwear
MM40064743 |
43 |
132.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15928391
|
Emma Safety Footwear
MM40064744 |
44 |
109.18€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938391
|
Emma Safety Footwear
MM40064745 |
45 |
109.18€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948391
|
Emma Safety Footwear
MM40064746 |
46 |
109.18€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958391
|
Emma Safety Footwear
MM40064747 |
47 |
109.18€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15908391
|
Emma Safety Footwear
MM40064742 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Construction en textile tricoté
- Revêtement en polyuréthane
- Antibactérien Hydro-Tec™
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir, Gris | |
Antibactérien Hydro-Tec™ | |
Composite |
Lacets | |
Boston | |
Textile |