Learn More
Gilson™ Bottle Rack
Code rack for bottles
1055.76€ - 1330.30€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16646135
|
Gilson™
17041950 |
500 ml |
1330.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16656135
|
Gilson™
17041951 |
1 000 ml |
1055.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Material: aluminum
- For Kimax or Pyrex bottles
Spécification
Porte-flacons |