Learn More
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Code produit 30227940 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30227940 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30227940 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB7162PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00€
    490.35€ / 1mL
    Économisez 28.65€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bovine Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène IgG (H+L)
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Espèces hôtes Bovine
Immunogène This Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG