Learn More
Brady™ Film repositionnable en vinyle BBP™
Le film repositionnable en vinyle BBP™ (B-581) est un matériau durable, flexible et très brillant, idéal pour le marquage en intérieur nécessitant un repositionnement fréquent.
130.00€ - 469.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Repositionnable, Sensible à la pression |
---|---|
Finition | Brillant |
Format | Film |
Matériau | Vinyle |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11706465
|
Brady™
118003 |
Blanc | 4 in |
469.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11716465
|
Brady™
118004 |
Blanc | 2,25 in |
312.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736465
|
Brady™
118006 |
Blanc | 0,5 po |
130.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756465
|
Brady™
118008 |
Jaune | 2,25 in |
312.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726465
|
Brady™
118005 |
Blanc | 1,12 in |
208.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766465
|
Brady™
118009 |
Jaune | 1,12 in |
208.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746465
|
Brady™
118007 |
Jaune | 4 in |
469.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776465
|
Brady™
118010 |
Jaune | 0,5 po |
130.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- L’adhésif agressif spécial reste en place, mais se retire proprement, sans aucun résidu de colle, ce qui le rend idéal pour des applications comme 5S et l’inventaire
- Le film en vinyle peut être imprimé par transfert thermique
- Durée de vie moyenne en extérieur : 5 ans
- Température de service de -40°F à 180°F (-40°C à 82°C)
Spécification
Acrylique, Repositionnable, Sensible à la pression | |
Film | |
Non stérile | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
1 rouleau | |
–40°C à +82°C | |
100 ft |
Brillant | |
Vinyle | |
Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles et repositionnables, comme les étiquettes d’inventaire 5S et “lean” | |
5 ans | |
–40 à 180°F | |
0,005 in | |
30,48 m |