Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : Ruban de film adhésif en polyester transparent
Utilisez ce rouleau de film adhésif pour une variété d’applications d’étiquetage. Les cartouches d’étiquettes BMP™ pour BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21 et LABPAL sont idéales pour les tubes à centrifuger, les tubes Eppendorf et les tubes PCR, ainsi que les tubes coniques de grande taille, les tubes cryogéniques et les flacons.
53.80€ - 73.70€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Noir, Blanc |
Finition | Mat |
Format | Cartouche, étiquette |
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12837268
|
Brady™
110931 |
1 rouleau | 21 ft | 0,3 in |
53.80€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11583894
|
Brady™
110932 |
1 rouleau | 21 pieds | 0,5 po |
58.45€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11593894
|
Brady™
110933 |
1 rouleau | 21 pieds | 0,75 po |
73.70€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilisez ce ruban de film adhésif pour diverses applications d’étiquetage. Les cartouches d’étiquettes BMP™ pour BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21 et LABPAL sont idéales pour les tubes à centrifuger, les tubes Eppendorf et les tubes PCR, ainsi que les tubes coniques de grande taille, les flacons et tubes cryogéniques.
- Forte adhérence
- Translucides
- Finition brillante
- Parfaites pour l’autoclavage et pour une utilisation à des températures inférieures au point de congélation
Spécification
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Noir, Blanc | |
Cartouche, étiquette | |
Cartouche d’étiquettes | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS | |
21 ft | |
6,4 cm |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Identification générale, identification en laboratoire : Flacon, plaque à puits | |
1 rouleau | |
21 pieds |