Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuses BMP51/BMP53/BMP41 : Polyester B-428 métallisé
Pour le marquage des relais, solénoïdes, interrupteurs, moteurs d’entraînement et autres composants
Marque: Brady™ 131602
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
- Pour une utilisation avec les imprimantes BMP41, BMP51, BMP53
Spécification
Test réussi 2002/95/CE | |
Polyester métallisé (B-428) | |
480/Bte | |
25,4 x 12,7 mm | |
25,4 mm | |
12,7 mm |
Noir, Gris clair | |
Cartouche pour étiqueteuse | |
1 x 0,5 po | |
1 in | |
0,5 in |