Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester Freezerbondz
Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique
Marque: Brady™ 011259
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique
Les étiquettes Freezerbondz peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du polypropylène stockés dans de l’azote liquide. Elles sont très résistantes aux bavures et aux solvants et fournissent de bonnes performances à des températures élevées comme basses.
- Elles sont tout particulièrement adaptées aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide et l’autoclavage
- Pour les applications impliquant des tubes / flacons, ces étiquettes doivent être enroulées autour de ceux-ci avec un recouvrement minimal de 1/8 po
- Couleur : Blanc avec finition mate
- Matériau : Polyester
- Freezerbondz (11-877-244 à -248) : BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
- Freezerbondz (11-877-249 à -251) : BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes à transfert thermique
Autoclavage, stockage au congélateur, bains-marie (100°C), applications impliquant de l’azote liquide
Spécification
RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Identification générale, identification en laboratoire | |
1 | |
Rectangle | |
-196°C à +130°C | |
19,05 mm | |
1,62 in | |
0,6 in |
Étiquette TLS 2200 / TLS PC Link | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour surface froide | |
Système d’étiquetage BMP™61, imprimante pour étiquettes BMP™71, BradyPrinter™ M611, système d’étiquetage thermique TLS 2200™, système d’étiquetage thermique TLS-PC LINK™ | |
250/Bte | |
–320 à 266°F | |
0,053 mm | |
41,28 x 15 mm | |
41,28 mm | |
1,5 cm |