Learn More
Brady™ Étiquettes générales et industrielles BBP33 : deux par rangée
Les étiquettes BBP33 pour le marquage courant et industriel (deux par ligne) sont des étiquettes textiles en polyester ou nylon laminées idéales pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
135.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
---|---|
Type de produit | Étiquette industrielle |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Identification en laboratoire |
À utiliser avec (équipement) | Imprimante BBP™ 33 |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13533330
|
Brady™
143010 |
Blanc, Transparent | 6,5 in | 1,8 in | Brillant |
135.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses.
Spécification
Acrylique, Permanent | |
Non stérile | |
Imprimante BBP™ 33 | |
–40 à 193°F |
Étiquette industrielle | |
Identification en laboratoire | |
1500/Bte | |
-40°C à +89,4°C |