Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification en laboratoire à usage général en tissu en vinyle LABXPERT™
Étiquettes d’identification en laboratoire à usage général en tissu en vinyle LABXPERT™ peuvent être permanentes ou repositionnables : une fois appliqué, le tissu en vinyle de série B-498 CleanLift™ est fait pour durer, sauf si vous souhaitez modifier vos étiquettes.
Marque: Brady™ 060919
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.22450kg
Description
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
- Surface spécialement formulée pour une excellente qualité d’impression
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R6200
Spécification
RoHS | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle | |
Non stérile | |
Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™ | |
125/Bte | |
–40°C à +80°C | |
0,185 mm | |
1 in | |
1,9 in |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour imprimante | |
Codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, boîte de Pétri, tube, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
0,0073 in | |
1,9 x 1 in | |
25,4 mm | |
4,8 cm |