Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes en polyester pour imprimantes BMP™21-PLUS et BMP™21-LAB
À utiliser avec les imprimantes BMP™21-PLUS et BMP™21-LAB
Marque: Brady™ 110897
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.06660kg
Description
- Pour un marquage intérieur sur des surfaces lisses
- En polyester laminé blanc ou transparent
- Finition brillante et adhésif acrylique permanent
- M21-250-423, M21-250-430 et M21-250-430-WT-CL ne sont compatibles qu’avec l’imprimante BMP™21-PLUS
Applications :
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, identification d’emplacements, identification de sorties / prises, panneau de raccordement, port d’identification du panneau de raccordement, plaque, plaques signalétiques, équipement datacom
Compliance
Conformes RoHS, certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472, partie 815)
Spécification
Cartouche d'étiquettes | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
21 ft | |
6,4 m | |
6,4 cm | |
21 x 0,5 x 21 ft. (6,4 m x 12,7 x 6,4 cm) | |
Montage en surface | |
Cartouche, étiquette | |
AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472/parties 815), UL | |
1 rouleau |
Blanc | |
Polyester | |
0,5 in | |
12,70 mm | |
0,076 mm | |
Acrylique | |
Brillant | |
De -70°C à +110°C | |
Suivi des actifs, Codage à barres, Identification des composants, Identification de l'équipement, Identification générale, Identification à usage général, Identification de l'emplacement, Identification de la prise ou du connecteur, Panneau de brassage, Port d'identification du panneau de brassage, Plaque, Plaques signalétiques, Marquage des fils et câbles |