Learn More
Brady™ Marques de division pour marquage au sol ToughStripe™
Rouleau en T résistant, parfait pour le marquage de zones de stockage de plateformes et palettes, ainsi que d’autres zones désignées.
Marque:  Brady™ 104451
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.42640kg
Code produit. 11731226
  • 45.60€ / 1 pack
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
Durabilité
  • Résiste à la circulation des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
  • Sa conception ultra plate minimise les déchirures et les rayures provoquées par les longerons, les transpalettes, etc.
  • Fabriqué en polyester robuste avec un adhésif agressif
Retrait facile
  • Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
  • Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
Haute visibilité
  • La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
  • Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
  • La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
  • Disponible en plusieurs couleurs très visibles
Spécification
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Caoutchouc, Permanent
de dia. int.
Pour le marquage au sol des angles, allées, passages, lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
20/Bte
0°F à 130°F
0,008 in
8 in
3 in
Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus)
Jaune
Polyester
115 unités Gardner
En forme de T
–18°C à +54°C
0,201 mm
20,32 cm
76,20 mm