Learn More
Brady™ Bande de marquage au sol ToughStripe™
Le ruban pour marquage au sol ToughStripe™ (3,5 m/100 pi de long) est une solution durable et résistante pour le marquage des sols, des allées, des cellules de travail et autres zones désignées.
Marque: Brady™ 104378
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.55380kg
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
Brillant | |
Polyester | |
Pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence | |
1 rouleau | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm | |
100 ft | |
4 in |
ROULEAUX POUR SOL ToughStripe | |
Blanc, Rouge | |
de dia. int. | |
Non stérile | |
115 unités Gardner | |
0°F à 130°F | |
0,008 in | |
30,48 m x 10,2 cm (100 pi x 4 po) | |
30,48 m | |
10,2 cm |