Learn More
Brady™ Empreinte pour marquage au sol en polyester ToughStripe™
Orientez visuellement la circulation grâce à ces autocollants en forme d’empreintes de pas
Marque: Brady™ 104406
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.22860kg
Description
Conçus pour être facilement appliqués à la main, ces autocollants sont fabriqués en matériau résistant et résilient capable de supporter le passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage.
- Sa conception ultra plate minimise les déchirures et les rayures provoquées par les longerons, les transpalettes, etc.
- Fabriqués en polyester robuste et avec un adhésif agressif
- Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
- Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
- La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
- Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
- La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
- Dimensions : 25,4 × 8,89 cm (10 × 3,5 po)
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
Haute brillance | |
Pour orienter visuellement la circulation dans l’ensemble de votre établissement | |
2 ans | |
Pied | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm | |
25,4 cm | |
88,90 mm |
Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) | |
Rouge | |
Polyester | |
115 unités Gardner | |
10/Bte | |
0°F à 130°F | |
0,008 in | |
10 in | |
3,5 in |