Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène BradyJet™
Les étiquettes en polypropylène Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
Marque: Brady™ 150025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéales pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
- Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
- Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
- Résistantes aux produits chimiques, résistantes au froid, résistantes aux températures élevées, résistantes aux températures basses
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
Rouleau | |
Identification pour les laboratoires / soins de santé | |
1500/rouleau | |
-112°F à +158°F | |
1 x 1 in |
Acrylique | |
Mat | |
PP | |
Imprimante BradyJet™ J2000 | |
Rectangle | |
-80°C à +70°C | |
1.88 po de D.I. |