Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène BradyJet™
Les étiquettes en polypropylène Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
108.00€ - 251.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique |
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Format | Rouleau |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16190481
|
Brady™
150028 |
1,75 x 1,5 in |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16130481
|
Brady™
150022 |
1 x 1,5 in |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16180481
|
Brady™
150007 |
0,25 x 0,825 in |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16170481
|
Brady™
150016 |
0,6 x 1,3 in |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16120481
|
Brady™
150025 |
1 x 1 in |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16190471
|
Brady™
150018 |
1 x 2 in |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16180471
|
Brady™
150019 |
1,5 x 0,75 in |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16100481
|
Brady™
150011 |
0,25 x 2 in |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16170491
|
Brady™
150024 |
0,5 x 2 in |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16180491
|
Brady™
150006 |
1 x 0,5 in |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéales pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
- Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
- Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
- Résistantes aux produits chimiques, résistantes au froid, résistantes aux températures élevées, résistantes aux températures basses
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Rouleau | |
Identification pour les laboratoires / soins de santé | |
Rectangle | |
–80°C à +70°C |
Acrylique | |
Mat | |
PP | |
Imprimante BradyJet™ J2000 | |
−112 à 158°F | |
1.88 po de D.I. |