Learn More
BRAND™ Barrettes d’inserts BRANDplates™ avec système d’ouverture
Disponible avec deux membranes PC ou PET
Marque: BRAND™ 782821
332.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Additional Details : Poids : 0.05400kg
Description
- Stérile
- Surface cellGrade™ plus
- Avec des canaux d’entrée qui permettent un changement rapide et constant des milieux, de la culture en immersion à la culture en suspension
- Les canaux d’entrée permettent de régler le niveau du milieu sans endommager le modèle tissulaire
- Matériau de la membrane : PC ou PET pour différentes exigences optiques et types de visibilité cellulaire
- Plusieurs tailles de pores de membrane pour différentes applications : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- 12 barrettes/bte. de quatre puits chacune
Applications :
Préparation automatisée in vitro de tissus humains
Specifications
Polystyrène | |
cellGrade plus | |
1μm | |
Membrane PC |
Stérile | |
Bandes d'insertion avec système d'ouverture d'entrée | |
12/Paquet |