Learn More
BRAND™ Pipettes graduées en verre de type 2 BLAUBRAND™, classe A, USP, certifiées
Conformément à la norme DIN EN ISO 835, le délai d’attente a été réduit de 15 à 5 secondes
Marque: BRAND™ 27509
82.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.02500kg
Description
- En AR-GLAS
- Ne nécessite qu’un réglage unique du ménisque
- L’émail bleu à contraste assure une combinaison optimale de résistance et de lisibilité
- Comporte des traits circulaires complets et des graduations majeures
- Pochoirs à écran souple pour les marquages de volume afin de correspondre aux traits d’étalonnage pour une meilleure précision sur tous les volumes intermédiaires
- Géométrie en flux optimisée pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
- Bords polis au feu pour une durabilité optimale
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 1 à 10 ml
- Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot USP fourni dans l’emballage d’origine
Spécification
USP | |
AR-GLAStrade; | |
0,02 mL | |
Pipette graduée de type 2 |
A | |
Oui | |
2 ml |