Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes BIO-CERT™, 0,5 à 20 µl
Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines
Marque: BRAND™ 732324
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
- Conviennent aux pipettes dotées de pointes ultra-micro / “transparentes”
- Conception fine
- Graduations à 2 et 10 μl pour une évaluation rapide du volume
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Proposées sous forme de racks empilables, pratiques et écologiques
- Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur grise
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
0,5 à 20 mu;l | |
Stérile | |
Autoclavables | |
4,6cm | |
Haut degré de translucidité, éjection facile et faible quantité de déchets, rapide contrôle du volume | |
Faible rétention, Slender | |
Yes | |
PP (polypropylène) |
À filtre | |
Incolore | |
1,81 in | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
TipBox stérile, ULR | |
Universal Fit Ultramicro | |
Bio-Cert | |
2, 10 mu;l |