Learn More
BRAND™ Microplaques à 384 puits BRANDplates™ pureGrade™ S
Microplaques stériles non traitées pour diverses applications
Marque: BRAND™ 781687
853.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.75000kg
Description
- Surface en PS non traitée
- Liaison moyenne
- Stérilisés par irradiation bêta
- Plaque stérile pour la plupart des applications
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
Noir, Fond transparent | |
0,12 mL | |
Stérile | |
Plat | |
50/boîte |
Avec couvercle | |
Emballage individuel | |
PS | |
384 | |
Non traité | |
Travaux en laboratoire tels qu’essais biologiques homogènes, analyses et stockage |