Learn More
BrandTech™ Flacons de réactif à col large en PFA
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Les flacons de réactifs à col large VITLAB en PFA conviennent aux travaux d’analyse de traces.
  • Flacons résistants aux agents de blanchiment pour le stockage à long terme des étalons
  • Col large pour un accès plus facile au contenu
  • Les bouchons à vis PFA protègent contre la contamination extérieure et les fuites
Capacité 64 oz, 2000 ml
Capacité (métrique) 2000 ml
Capacité (impériale) 64 oz
Diamètre (impériale) 5,1 in
Matériau PFA
Taille du bouchon S40
Matériau du bouchon PFA
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 130 mm
Hauteur (impériale) 9,6 in
Hauteur (métrique) 245 mm
Afficher plus Afficher moins