Learn More
BrandTech™ Flacons de réactif avec bouchon à vis
Les flacons de réactifs en PP VITLAB avec bouchons à vis en PP présentent une bonne résistance chimique. Autoclavable à 121C pendant 20 minutes.
67.20€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10050571
|
BrandTech™
100989 |
10 000 mL |
67.20€
1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Description
- Bonne résistance chimique pour le stockage à long terme des liquides.
- Les bouchons à vis protègent contre la contamination extérieure et les fuites.
- Autoclavables à 121°C, conforme à la norme DIN EN 285