Learn More
BRAND™ Pipette monocanal réglable Transferpette™ S
Haut degré de précision, polyvalence maximale et performances fiables grâce à la technologie Easy Calibration™. La pipette monocanal réglable Brand™ Transferpette™ S permet une manipulation facile d’une seule main et dispose d’un frein réglable pour éviter les changements accidentels de volume.
Marque: BRAND™ 704769
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.28620kg
Description
Transferpette™ S• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S Digital monocanal
Spécification
±1.4 % | |
0.1 À 20 μl, 0.5 à 20 μl, 1 à 50 μl, 0.5 - 10 μl, et 1 à 20 μl | |
Laboratory Applications | |
1 | |
Pipette monocanal | |
Digital | |
Applications de laboratoire exigeantes | |
0.002μL |
CE, IVD | |
Oui | |
D-2.5 | |
Transferpette™ S | |
0.1 à 2.5 μl | |
Curved | |
Support de montage pour tablette/rack, manuel d’utilisation | |
3 ans |