Learn More
VACUUBRAND™ Vannes de régulation, accessoires de vide compacts
Fonctionne avec les pompes à vide compactes ME1 et ME1C
146.00€ - 306.00€
Spécification
Comprend | Manomètre |
---|---|
Température (métrique) de stockage | –10 à 60°C |
Température (impériale) max. | 104°F |
Température (métrique) Max | 40°C |
Température (métrique) min. | 10°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10465300
|
VACUUBRAND™
20696843 |
Pompe à vide ME1C |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11864120
|
VACUUBRAND™
20696842 |
Pompe à vide ME 1 |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les applications typiques pour les pompes à membrane chimique incluent l’évacuation des gaz et vapeurs chimiquement agressifs provenant d’équipements tels que les évaporateurs rotatifs, les armoires de séchage sous vide et les concentrateurs centrifuges. Les pompes à membrane chimique de VACUUBRAND sont dotées de conceptions chimiques sans compromis. Leur structure dotée de fluoropolymères les rend très résistants aux vapeurs chimiques de l’entrée à l’échappement et très tolérants aux condensats. Nos pompes à deux, trois et quatre étages possèdent également une vanne de ballast à gaz qui assure une purge continue avec un impact minimal sur le vide ultime lorsque vous travaillez avec des vapeurs condensables. Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées du système d’entraînement, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques. Plus important encore, les pompes à membrane sont exemptes d’huile, pour des demandes de maintenance très réduites par rapport aux pompes étanches à l’huile. Elles éliminent le coût de l’eau et sa contamination bien connue des aspirateurs à jet d’eau, ainsi que l’huile usée des pompes à palettes.- membranes en sandwich en PTFE et vannes en élastomère perfluoro ou PTFE
- raccords et tubulure interne en composés de PTFE/ETFE/ECTFE
- durée de vie exceptionnelle de la membrane grâce à la conception en sandwich en PTFE ultra-durable
- couvercle de tête et disque de serrage en composés fluorés avec noyau de stabilité pour des performances à long terme inégalées
- intervalles de maintenance très longs pour un faible coût de possession à vie
- nouveau système d’entraînement breveté pour un fonctionnement ultra-silencieux et à des niveaux de vibration ultra-faibles (NT)
- nouveau système de montage de vanne breveté pour simplifier l’accès pour les tâches de maintenance (NT)
- surfaces lisses pour un nettoyage aisé (NT)
- le nouveau système d’étanchéité réduit le taux de fuite pour un vide optimal amélioré (NT)
Spécification
Manomètre | |
104°F | |
10°C |
–10 à 60°C | |
40°C | |
Vanne de régulation du vide |