Learn More
VACUUBRAND™ Huile de pompe
Huile de rechange pour pompes à palettes BrandTech Vacuubrand et pompes à vide Chemistry-Hybrid
38.70€ - 156.00€
Spécification
À utiliser avec | Pompe à vide rotative |
---|---|
Pression maximale | <1 x 10-3 mbars |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10633952
|
VACUUBRAND™
20687010 |
1 L |
38.70€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11854000
|
VACUUBRAND™
20687011 |
5 l |
156.00€
5L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les pompes à palettes sont utilisées chaque fois qu’un vide de procédé jusqu’à 10-3 mbar est nécessaire. Les pompes à palettes VACUUBRAND, à la fois très performantes et compactes, peuvent être équipées d’une gamme étendue d’accessoires VACUUBRAND. Elles disposent d’un système de lubrification innovant avec pompe à huile intégrée et bénéficient d’une grande capacité d’huile. Cela permet d’espacer les intervalles de changement d’huile et de maintenance et de protéger la pompe au démarrage. La fonction de ballast à gaz efficace, avec son ballast à gaz haut débit, offre une capacité de pompage de vapeur élevée pour l’eau et les solvants. Le débit de volume des pompes à palettes VACUUBRAND est spécifié à pression atmosphérique, comme d’usage avec PNEUROP™. Cependant, pour l’efficacité des procédés, le débit de volume élevé des pompes VACUUBRAND dans les conditions du procédé ainsi qu’un débit de volume systématiquement élevé sur une large plage de pressions, est la clé de votre satisfaction dans les applications réelles. Après l’arrêt, l’agrégat est scellé sous vide pour protéger votre application contre l’aération et le retour d’huile indésirables.- Le circuit de vapeur sans constriction permet des débits de volume élevés, même lorsque vous vous rapprochez du vide limite
- Haute tolérance aux vapeurs d’eau et de solvant grâce au ballast à gaz haute capacité
- Fonctionnement silencieux et excellent vide limite, même avec un ballast à gaz
- Protection contre la corrosion active : La fermeture du cycle d’huile est étanche au vide pour empêcher l’admission de gaz corrosifs et d’impuretés d’huile dans le réservoir lors de l’arrêt
- Le nouveau circuit de lubrification et le grand volume d’huile utilisable permettent d’espacer les intervalles de changement d’huile et de maintenance
- Compact, léger et facile d’entretien avec conception télescopique
Spécification
Pompe à vide rotative | |
<1 x 10-3 mbars |