Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropointes pour Sonifier 200 et 400 watts
Conçus pour traiter les échantillons contenus dans les récipients de petit diamètre à très haute intensité
Marque: Branson Ultrasonics™ 101-063-212
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.56700kg
Alert:
N’utilisez pas les micropointes en plein air ou à un niveau de sortie supérieur à 7 sur l’ensemble des modèles Sonifier dans la mesure où les pointes se cassent facilement.
Description
Conçus pour traiter les échantillons contenus dans les récipients de petit diamètre à très haute intensité
Choisissez parmi les micropointes étagées ou coniques
Doubles micropointes étagées
- Idéales pour le traitement des globules rouges et blancs, des cellules de culture tissulaire, des cellules HeLa et des cellules ayant une résistance faible à moyenne au fractionnement
- Se composent d’un coupleur et d’une pointe étagée ; vissez directement dans le convertisseur
- Ont une amplitude inférieure aux pointes coniques, mais peuvent entrer dans des récipients de diamètre plus petit et plus profond
- Traitez les solutions jusqu’à 0,5 ml
- Pour le traitement des spores, champignons, levures, muscles et tissus conjonctifs
- Vissez ces micropointes dans les sondes à pas standards de 0,5 po avec les extrémités taraudées
Spécification
Microtip | |
0,1 à 10 ml | |
0,3 cm | |
Idéales pour le traitement des globules rouges et blancs, des cellules de culture tissulaires, des cellules HELA et des cellules ayant une résistance faible à moyenne au fractionnement | |
Très élevé |
64 à 247 μm | |
0,12 po | |
Titane | |
Disrupteur de cellules Sonifier™ 200 et 400 W | |
Double étage |