Learn More
Buerkle™ Flacon de trempage en verre
Flacon en verre Buerkle™ avec récipient en verre pour échantillonnage dans les stations d’épuration pour échantillons de boue et d’eau.
Marque: Buerkle™ 5365-4000
608.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 3.33200kg
Description
- Avec Easy-Click, une fermeture sûre et pratique pour un échange rapide de flacons
- Poids élevé (3,3 kg) pour une descente rapide
- Flacon en verre transparent 1000 ml
- Hauteur avec poignées 330 mm
- Veuillez commander le câble de descente approprié en même temps
- Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
Spécification
Flacon de trempage | |
Autoclavable | |
1 000 ml | |
148 mm |
Verre transparent, laiton nickelé, polyamide conducteur électriquement | |
Flacon en verre, bouchon facile à fermer | |
DIN, groupes d’explosion IIA, IIB et IIC, pour une utilisation en zone 0 et 1 | |
330 mm |