Learn More
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en laiton avec vis verticales Alpaco™ sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
Marque:  Alpaco™ M-NH 33/10-1175
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 11964947
  • 26.80€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
  • Réutilisable
  • Résiste à la pression
  • Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
  • Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
Spécification
10/paquet
Laiton
de 28 à 33 mm
Collier de serrage
Dia. ext. du tuyau : 28 à 33 mm