Learn More
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en laiton avec vis verticales Alpaco™ sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
Marque: Alpaco™ M-NH 41/10-1183
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Réutilisable
- Résiste à la pression
- Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
- Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
10/paquet | |
Laiton | |
de 36 à 41 mm |
Collier de serrage | |
Dia. ext. du tuyau : 36 à 41 mm |