Learn More
Greiner Bio-One Scelleuse BREATHseal™
Pour la culture des cellules procaryotes et eucaryotes
Marque:  Greiner Bio-One 676050
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11910667
  • 114.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Scelleuse unique perméable au gaz avec une large distribution de pores pour un excellent échange de gaz
  • Disponibilité en version stérile et non stérile
Spécification
Spécification
Translucide
Non stérile
Scellant BREATHseal
0,14 mm
Microplaque de culture cellulaire, microplaque HTS
Feuille de métal en rayonne fibres, colle adhésive acrylique, papier kraft multicouches avec silicone
500
Acrylique