Learn More
Brema Ice Makers™ Machine à glace avec refroidissement par air Brema™
Click to view available options
Capacité (métrique):
16 kg
30 kg
Consommation d’eau:
1 L/kg
3,3 l/kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Machine à glace
- Glaçons et paillettes de qualité alimentaire
- Conforme réglementation CE-ISO9001: 2000 - C.S.V. - IMQ - G.S
- Economie d'énergie grâce à l'isolation totale de la réserve
- Nettoyage et désinfection aisée
- Condenseur refroidi par air (par eau sur demande), protégé par filtre anti-poussières
- Portillon isolé à ouverture rapide, réserve totalement isolée par polyuréthane injecté
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Tube de trop-plein pour évacuation d'eau
- Carrosserie acier inox 18/8 sauf CB 184, ABS
- Cuve ABS qualité alimentaire
- Pieds inox réglables en hauteur 11 à 15cm sauf CB184/246/249, ABS 5mm
- Machine à glaçons pleins
- Production par projection d'eau en circuit recyclé
- Rampe et injecteurs en laiton limitant les dépôts calcaires, godet en cuivre étamé conformément aux règles d'hygiène alimentaire
- CB 316AX
- Accessoires obligatoires détartrant et défloculateur si l'eau d'arrivée est calcaire
- Inclus Tuyau d'alimentation en eau 1,5 m G3/4 in.M, tuyau d'évacuation 1,5 m et pelle à glace
Spécification
Spécification
| Température ambiante (métrique) | 10 to 43°C |
| Certifications/Conformité | CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS |
| Type de refroidissement | Air |
| Capacité (métrique) | 16 kg |
| Profondeur (métrique) | 69cm |
| Type de produit | Ice Maker |
| Comprend | Air cooled condenser with anti dust filter |
| Hertz | 50Hz |
| Matériau | Steel body, Stainless Steel feet |
| Hauteur (métrique) | 50cm |
| Afficher plus |