Learn More
Fisherbrand™ Support de bain Polystat™ en acier inoxydable
Le support de bain Fisherbrand™ Polystat™ en acier inoxydable permet de supporter un thermostat circulant.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.69300kg
Description
- Durable et facile à nettoyer
- En acier inox
- Convient au Polystat™ 24, 36 ou 37
Spécification
Bridge | |
Stainless Steel |