Learn More
Bromfénac sodium, Thermo Scientific™
Code produit. 17525565 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
17525565 1 g 1g
17535565 250 mg 250mg
2 options
Code produit. 17525565
Marque: Thermo Scientific Acros 468920010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 91714-93-1
Formule moléculaire C15H11BrNNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 356.15
Numéro MDL MFCD03701673
Clé InChI HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC sodium 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate
SMILES [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromfenac sodium
Conditionnement Bouteille en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Jaune à orange
Quantité 1 g