Learn More
Brome, 1 M de solution dans l’acide acétique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Bromine |
| Couleur | Rouge |
| Note relative au nom | 1M solution in acetic acid |
| CAS | 7726-95-6, 64-19-7 |
| Formule moléculaire | Br |
| Formule linéaire | Br2 |
| Numéro MDL | MFCD00010896 |
| Concentration | 0.90 to 1.10M |
| Densité | 3.111 |
| Merck Index | 15, 1401 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bromine, 1M solution in acetic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion