Learn More
Acide α-bromo-p-toluique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10478130
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
6232-88-8
C8H7BrO2
215.05
MFCD00002567
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
22599
Acide 4-(bromométhyl)benzoïque
C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
6232-88-8
C8H7BrO2
215.05
MFCD00002567
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
22599
Acide 4-(bromométhyl)benzoïque
C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau α-Bromo-p-toluic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223.0°C to 227.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C6H4CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 09,I,195
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromo-p-toluic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche