Learn More
Acétal diéthylique bromoacétaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480823
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11480823
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13276.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 2032-35-1 | C6H13BrO2 | 197.072 g/mol
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, is used as a synthetic building block. It is mainly used for synthesis of antibiotics such as erythromycin and cephalosporins and to other drugs. It also can be used as pharmaceutical intermediates. Besides, this chemical can be used to pruduce drugs such as methylthio imidazole, chlorpheniramine and others for thyroid. It also acts as a Useful intermediate for the preparation of other ?-heterosubstituted acetaldehyde acetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal de diéthyle de bromoacétaldéhyde est utilisé comme bloc de construction synthétique. Il est principalement utilisé pour la synthèse d’antibiotiques tels que l’érythromycine et les céphalosporines et d’autres médicaments. Il peut également être utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. En outre, ce produit chimique peut être utilisé pour produire des médicaments tels que le méthylthio imidazole, la chlorphéniramine et d’autres pour la thyroïde. Il sert également d’intermédiaire utile pour la préparation d’autres acétals d’acétaldéhyde a-hétérosubstitués.
Solubilité
Il n’est pas miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée de 2 à 8°C. Protéger du gel, de la chaleur et de la lumière du soleil. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2032-35-1
Formule moléculaire C6H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 197.07
Numéro MDL MFCD00000214
Clé InChI LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
CID PubChem 74852
Nom IUPAC 2-bromo-1,1-diéthoxyéthane
SMILES CCOC(CBr)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Densité 1.27
Point d’ébullition 66°C to 67°C (18 mmHg)
Point d’éclair 61°C (142°F)
Formule linéaire BrCH2CH(OCH2CH3)2
Indice de réfraction 1.439
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 635754
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is immiscible with water.
Poids de la formule 197.08
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bromoacetaldehyde diethyl acetal