Learn More
Bleu de bromophénol, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical B/P620/46
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 115-39-9 Poids : 0.02500kg
Spécification
279°C | |
C19H10Br4O5S | |
669.96g/mol | |
Rouge à violet | |
Solide |
115-39-9 | |
5875 | |
Cuve en verre | |
25 g |