Learn More
Bromotriméthylsilane, 97 %, stab. avec poudre de cuivre ou fil d’argent, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488236
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11488236
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15334.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.094 g/mol
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromotriméthylsilane est utilisé comme réactif doux et sélectif pour le clivage des lactones, des époxydes, des acétals, des esters phosphonates et de certains éthers. De plus, il est utilisé comme agent de bromation et comme réactif efficace pour la formation d’éthers énoliques silylés.
Solubilité
Miscible avec le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, le dichlorométhane, l’acétonitrile, le toluène, le dichlorométhane et l’hexane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, l’eau et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2857-97-8
Formule moléculaire C3H9BrSi
Poids moléculaire (g/mol) 153.094
Numéro MDL MFCD00000048
Clé InChI IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
CID PubChem 76113
Nom IUPAC Bromo(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Br
Spécification
Point d’ébullition 78°C to 80°C
Nom chimique ou matériau Bromotrimethylsilane
Point de fusion -44°C
Note relative au nom stabilized with copper powder or silver wire
Quantité 10 g
Formule linéaire (CH3)3SiBr
Numéro UN UN2924
Beilstein 1731135
Point d’éclair −3°C (26°F)
Informations sur la solubilité Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane.
Poids de la formule 153.09
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.425
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.183
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromotrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bromotrimethylsilane