Learn More
Hirschmann™ Bouchons en verre ambrés
Bouchon en verre creux de couleur ambrée et léger pour la protection des milieux sensibles aux UV.
Marque:  Hirschmann™ 8902375
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10189432
  • 10.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN 12 252
Spécification
Spécification
Bouchon
Verre
NS 19/26
10/boîte
Pour une étanchéité fiable des récipients de sol standard